주요 문서
AMBH990F7580
Ambeed, Inc.
Piperidine-4-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.69
MDL number:
Iupac Name
4-piperidinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-10(8,9)5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2,(H2,6,8,9);1H
InChI key
XXHJMPYOEJQTPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251923-46-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)