주요 문서
AMBH990F73C4
Ambeed, Inc.
4-Fluoronaphthalene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.67
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClFO2S/c11-15(13,14)10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChI key
QEFYRYVTYJSUJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/316-69-8.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)