주요 문서
AMBH990F7272
Ambeed, Inc.
4-Imino-1,4-oxathiane 4-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.19
MDL number:
Iupac Name
1,4lambda~4~-oxathian-4-imine 4-oxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c5-8(6)3-1-7-2-4-8/h3H,1-2,4H2,(H2,5,6)
InChI key
RLLHTXZPNHYZKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708257-15-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)