주요 문서
AMBH990F7248
Ambeed, Inc.
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
Iupac Name
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI key
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21168-71-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)