주요 문서
AMBH990F7213
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(difluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(difluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI key
CTUNEFJJWFAGEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/444915-76-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)