주요 문서
AMBH990F7195
Ambeed, Inc.
9,10-Dihydro-4H-benzo(4,5)cyclohepta(1,2-b)thiophen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.29
MDL number:
Iupac Name
9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Inchi Code
1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2
InChI key
JAGBUENUSNSSFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622-55-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)