AMBH990F716D
Ambeed, Inc.
Potassium bicyclo[2.2.1]heptan-2-yltrifluoroborate
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
Iupac Name
potassium bicyclo[2.2.1]heptan-2-yltrifluoroborate
Inchi Code
1S/C7H11BF3.K/c9-8(10,11)7-4-5-1-2-6(7)3-5;/h5-7H,1-4H2;/q-1;+1
InChI key
HCXJGPZWZVXAEF-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฅ ์จ๋
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1557201-12-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1557201-12-3.html
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.