주요 문서
AMBH990F6CDC
Ambeed, Inc.
(3-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methoxy)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
335.21
MDL number:
Iupac Name
3-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]methoxy}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C17H26BNO5/c1-17(2,3)24-16(20)19-9-7-13(8-10-19)12-23-15-6-4-5-14(11-15)18(21)22/h4-6,11,13,21-22H,7-10,12H2,1-3H3
InChI key
GGYHINILIVWLOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096340-06-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)