주요 문서
AMBH990F6CDB
Ambeed, Inc.
4-Methyloxazole-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(6)8)9-2-7-3/h2H,1H3,(H2,6,8)
InChI key
HBKBZJZRIWAICY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4866-00-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4866-00-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)