주요 문서
AMBH990F6CAD
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3,3-dimethylindoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.12
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethylindoline
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c1-10(2)6-12-9-4-3-7(11)5-8(9)10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
InChI key
CPLGFHHNPVKTBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53388-86-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)