주요 문서
AMBH990F6BA9
Ambeed, Inc.
5-(Methoxymethyl)thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.2
MDL number:
Iupac Name
5-(methoxymethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-8-3-4-2-7-5(6)9-4/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7)
InChI key
ORLBSJOOQIUSJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/920337-78-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)