주요 문서
AMBH990F6AD5
Ambeed, Inc.
(4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.02
MDL number:
Iupac Name
4,4-dimethyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H15BO2/c1-8(2)5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3,10-11H,4-6H2,1-2H3
InChI key
HWFBGGLUEZIDOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865869-28-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/865869-28-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)