주요 문서
AMBH990F696F
Ambeed, Inc.
4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.24
MDL number:
Iupac Name
4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2S/c10-9-12-11-7(15-9)5-1-3-6(4-2-5)8(13)14/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14)
InChI key
LQHNMNCRCCSJQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/235109-65-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/235109-65-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)