주요 문서
AMBH990F6663
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-iodo-2,2-dimethylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.08
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-iodo-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H13IO2/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h4-5H2,1-3H3
InChI key
GLTXTRRNPCBEGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1013116-55-6.html
Synonym
3-Iodo-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)