주요 문서
AMBH990F65BF
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
367.98
MDL number:
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
Inchi Code
1S/C12H4Br2N2O2/c13-7-3-1-5-9(15-7)10-6(12(18)11(5)17)2-4-8(14)16-10/h1-4H
InChI key
PVWHEXBKSREKSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943861-95-8.html
Synonym
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)