주요 문서
AMBH990F6236
Ambeed, Inc.
1-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-6-7-12(8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2,(H,13,14)
InChI key
IOFLKIRLUFZCHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933709-26-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/933709-26-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)