주요 문서
AMBH990F6175
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3-(pyrrolidin-2-ylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3
InChI key
YRVIKLBSVVNSHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1856346-16-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)