주요 문서
AMBH990F6135
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methoxy-1,3-thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.05
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-methoxythiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c1-7-3-2-8-4(5)6-3/h2H,1H3
InChI key
OYZSBVWESQQMCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121583-56-9.html
Synonym
2-Bromo-4-methoxythiazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)