주요 문서
AMBH990F607D
Ambeed, Inc.
(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.06
MDL number:
Iupac Name
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
RMEIKYSECODAHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115377-94-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)