주요 문서
AMBH990F6078
Ambeed, Inc.
Potassium ((cyclohexylamino)methyl)trifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.1
MDL number:
Iupac Name
potassium [(cyclohexylamino)methyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H14BF3N.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h7,12H,1-6H2;/q-1;+1
InChI key
GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888711-52-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)