주요 문서
AMBH990F605F
Ambeed, Inc.
(2,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.85
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
RHCCXBFEZDDMJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612184-34-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)