주요 문서
AMBH990F5FB8
Ambeed, Inc.
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.54
MDL number:
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Cl3O2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChI key
JAIDEMJIMSTEKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85952-31-4.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)