주요 문서
AMBH990F5F95
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.1
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-8-1-2-8/h3-6,8H,1-2,7H2
InChI key
BDORYRCLPQIWHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/412004-56-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/412004-56-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)