Iupac Name
2-amino-3-methoxypropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-8-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
BGRFAWSLDPCYIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17463-68-2.html
Synonym
2-Amino-3-methoxypropanamide hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17463-68-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.