주요 문서
AMBH98C8E5BE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.22
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c1-3-5-6-12(4-2)11-16-14-9-7-13(15)8-10-14/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
PLKHKVHXKXGJAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164352-24-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)