주요 문서
AMBH98C8E597
Ambeed, Inc.
3-Iodo-N-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.05
MDL number:
Iupac Name
N-(3-iodophenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C7H8IN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
KWXWYCMFWSWUQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61829-42-3.html
Synonym
3-Iodo-N-methyl-benzenamine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61829-42-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)