주요 문서
AMBH98C8E519
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h1-8H,11H2
InChI key
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89353-42-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)