주요 문서
AMBH98C8E4FD
Ambeed, Inc.
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.02
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7,12-13H,1-4H2
InChI key
LMASCDCJPOZWMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405888-56-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)