주요 문서
AMBH98C8E4C3
Ambeed, Inc.
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.09
MDL number:
Iupac Name
3-iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9IN2O/c1-12-5-7(10)6-3-4-11-9(13-2)8(6)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
KQEIELIOQYUIPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1627713-57-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1627713-57-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)