주요 문서
AMBH98C8E365
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-4-9-7-10(11(12)13-3)6-5-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
InChI key
IJWDCLWLOGCXOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-13-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)