주요 문서
AMBH98C8E326
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-6-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
Iupac Name
6-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11-4-3-9(10)5-8/h1-7H
InChI key
SXPXHJKHWVCCRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173089-81-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)