주요 문서
AMBH98C8E2C3
Ambeed, Inc.
Azepan-4-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.64
MDL number:
Iupac Name
4-azepanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI key
UQYAGKOXTPXDMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-34-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)