주요 문서
AMBH98C8E25D
Ambeed, Inc.
4-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.06
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO2S/c6-4-1-2-8-3-5(4)11(7,9)10/h1-3H
InChI key
KCNWYJPUGJYMNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33263-44-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)