주요 문서
AMBH98C8E1DC
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloropyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.81
MDL number:
Iupac Name
2,5-dichloro-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BCl2NO2/c7-3-1-4(6(10)11)5(8)9-2-3/h1-2,10-11H
InChI key
IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/536693-97-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)