주요 문서
AMBH98C8E1D5
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(methylsulfonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.11
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(methylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO2S/c1-13(11,12)4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
JMVVMLXAGZVYMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80866-96-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)