주요 문서
AMBH98C8E140
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.05
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)8(11-2)4-7(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
JHHKWHVDJFQNNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/314298-15-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)