주요 문서
AMBH98C8DF83
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.4
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-7-3-6(8(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
InChI key
GPDIABAAAASRGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190875-60-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)