주요 문서
AMBH98C8DEAC
Ambeed, Inc.
2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-3-7-2-4(6(10)11)5(9)8-3/h2,7H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
AXNJNIIMLPTFKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18529-69-6.html
Synonym
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)