주요 문서
AMBH98C8DE80
Ambeed, Inc.
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c7-4-6-9-8-5-2-1-3-10(5)6/h1-4,7H2
InChI key
URJJLLGHIBAONS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or low-melting solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923156-44-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)