주요 문서
AMBH98C8DDCB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-(hydroxymethyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI key
GCVVHNKBMLQFCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or viscous liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36802-01-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)