주요 문서
AMBH98C8DD79
Ambeed, Inc.
6,8-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.31
MDL number:
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-10-7-11(2)16-12(8-10)13(17(20)21)9-15(19-16)14-5-3-4-6-18-14/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
TZORFOZZBMQHCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/725705-56-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)