주요 문서
AMBH98C8DD58
Ambeed, Inc.
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-1-3-8(4-2-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,9H2
InChI key
IIPIRJPTGGFWIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)