주요 문서
AMBH98C8DC8B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-4-9(11-5-8)12-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2
InChI key
FXLHFKZNQOIRGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/494772-02-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)