주요 문서
AMBH98C8DB92
Ambeed, Inc.
(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.42
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-3-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-8-2-1-6-3-7(10(13)14)5-12-9(6)4-8/h1-5,13-14H
InChI key
LNUYLNGXYVPBHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-83-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)