주요 문서
AMBH98C8DADB
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-3-2-7-4-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
SFWQHFXRVMKCLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/753489-91-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)