주요 문서
AMBH98C8D566
Ambeed, Inc.
3-(N-Ethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.01
MDL number:
Iupac Name
3-[(ethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO3/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(6-7)10(13)14/h3-6,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-21-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)