주요 문서
AMBH98C8D4F8
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.1
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-ethoxy-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-13-10-8(6-12)4-7(2)5-9(10)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
NVFSURHXVOQRNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708272-19-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)