주요 문서
AMBH98C8D4E9
Ambeed, Inc.
(2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.01
MDL number:
Iupac Name
2-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-4-3-7(10(12,13)14)5-8(9)11(15)16/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI key
CHIZGUWFZKIYSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-12-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)