주요 문서
AMBH9884E738
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinoline-8-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromoquinoline-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-7-2-1-3-8(5-12)10(7)13-6-9/h1-4,6H
InChI key
DJRGZESCZUUQOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1699370-11-0.html
Synonym
3-Bromoquinoline-8-carbonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1699370-11-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)