주요 문서
AMBH9884D739
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.51
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-[(diethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-3-14(4-2)11(15)8-5-9(12(16)17)7-10(13)6-8/h5-7,16-17H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KVYOLHXPKSCLCF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-59-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)